Learn More
tert-Butyl-4-[4-(hydroxymethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509908
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
864068-79-1
C14H22N2O3S
298.401
RDZWXODJIWMJPE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-hydroxymethyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 4-4-hydroxymethyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester
7164573
Tert-Butyl 4-[4-(Hydroxymethyl)-1,3-Thiazol-2-yl]-Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)CO
864068-79-1
C14H22N2O3S
298.401
RDZWXODJIWMJPE-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-4-hydroxymethyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-hydroxymethyl thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 4-4-hydroxymethyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1-1,1-dimethylethyl 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-hydroxymethyl-2-thiazolyl-, 1,1-dimethylethyl ester
7164573
Tert-Butyl 4-[4-(Hydroxymethyl)-1,3-Thiazol-2-yl]-Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C2=NC(=CS2)CO
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)-1, 3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 298.4
Reinheit (%) 95%