missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyl-4-{4-[(methylamino)-methyl]-phenyl}-piperazin-1-carboxylat, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 305.42 |
Reinheit (%) | 90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'