Learn More
Tert-Butyl4-(Aminocarbonyl)tetrahydropyridin-1(2H)-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 228.29 |
Reinheit (%) | 97% |