missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tert-Butyl-4-methoxyphenol, 99%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30941432
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30941432 100 g
30932491 25 g
30938214 1 kg
30932495 500 g
30937058 10 g
30936611 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30941432 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD119189100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material tert-Butyl-4-methoxyphenol
CAS 25013-16-5
Summenformel C11H16O2
MDL-Nummer MFCD01779059
Menge 100 g
SMILES OC1=CC=C(C=C1C(C)(C)C)OC.OC2=CC=C(C(C(C)(C)C)=C2)OC
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.