Learn More
tert-Butyl-N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502282
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10502282 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10502282 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00453DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
CAS 215655-42-8
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C14H20F3N3O2
Strukturformel CF3C6H3(NH2)NH(CH2)2NHC(O)OC(CH3)3
MDL-Nummer MFCD00728760
Menge 1 g
Synonym tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethylcarbamate, tert-butyl-n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl tert-butoxy carboxamide, maybridge1_000225, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, t-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethylcarbamate
InChI-Schlüssel LBPALYCQELHDIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
IUPAC-Name Tert-butyl N-[2-[2-amino-4-(trifluormethyl)anilino]ethyl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 319.328
PubChem CID 2773437
Formelmasse 319.33
Reinheit (%) 95%