Learn More
tert-Butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 204.29 |
Reinheit (%) | 97% |