Learn More
tert-Butyl-N-(4-Piperidinylmethyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 214.31 |
| Reinheit (%) | 95% |