Learn More
tert-Butyl-N-(4-Piperidinylmethyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510571
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10243432
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB08455CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 135632-53-0
Summenformel C11H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.309
InChI-Schlüssel VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 95%