Learn More
tert-Butyl peroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
tert-Butyl peroxybenzoate was employed as polymerization and cross-linking catalyst. It was also was employed as initiator during grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene and in preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-Butylperoxybenzoat wurde als Katalysator bei der Polymerisation und Quervernetzung eingesetzt. Es wurde auch als Initiator bei der Pfropfung von 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxyl-(TEMPO)-4-oxyacetamid-(3-propyltriethoxysilan) zu Poly(ethylen-co-octen und bei der Herstellung von dünnen Folien aus konformalem Poly(cyclohexyl-methacrylat) durch initiierte chemische Dampfabscheidung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Alkohol, Ester und Ketonen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Gelagert und transportiert als Mischung mit inerten Feststoffen und als Lösungsmittel-Schlamm.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl peroxybenzoate |
| Schmelzpunkt | 6°C to 8°C |
| Dichte | 1.042 |
| Siedepunkt | 75°C to 76°C (0.2 mmHg) |
| Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
| Geruch | Sweet |
| Brechungsindex | 1.499 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3103 |
| Beilstein | 1342734 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- tert-Butyl peroxybenzoate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Organisches Peroxid Typ C & D
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als °C/°F aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.