Learn More
tert-Butyl peroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463950 25 g 25 Gramm
11443617 100 g 100 Gramm
11453617 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463950 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17373.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
tert-Butyl peroxybenzoate was employed as polymerization and cross-linking catalyst. It was also was employed as initiator during  grafting of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3 propyltriethoxysilane) to poly(ethylene co-octene and in preparation of conformal poly(cyclohexyl methacrylate) thin films via initiated chemical vapor deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylperoxybenzoat wurde als Katalysator bei der Polymerisation und Quervernetzung eingesetzt. Es wurde auch als Initiator bei der Pfropfung von 2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxyl-(TEMPO)-4-oxyacetamid-(3-propyltriethoxysilan) zu Poly(ethylen-co-octen und bei der Herstellung von dünnen Folien aus konformalem Poly(cyclohexyl-methacrylat) durch initiierte chemische Dampfabscheidung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Alkohol, Ester und Ketonen. Unlöslich in Wasser. 
Hinweise
 Gelagert und transportiert als Mischung mit inerten Feststoffen und als Lösungsmittel-Schlamm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-45-9
Summenformel C11H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00008802
InChI-Schlüssel GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
PubChem CID 11966
IUPAC-Name tert-Butylbenzolcarboperoxoat
SMILES CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl peroxybenzoate
Schmelzpunkt 6°C to 8°C
Dichte 1.042
Siedepunkt 75°C to 76°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.499
Menge 25 g
UN-Nummer UN3103
Beilstein 1342734
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,alcohol,ester,and ketones. Insoluble in water.
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Organisches Peroxid Typ C & D
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als °C/°F aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate