Learn More
Tert-Butylphenylether, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322789
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27689.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6669-13-2
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
MDL-Nummer MFCD00049018
InChI-Schlüssel PNKZBZPLRKCVLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butoxybenzene, tert-butyl phenyl ether, benzene, 1,1-dimethylethoxy, phenyl-t-butylether, t-butoxybenzene, ether, tert-butyl phenyl, 1,1-dimethylethoxy benzene, tert-butoxy-benzene, phenyl t-butyl ether, benzene,1-dimethylethoxy
PubChem CID 81179
IUPAC-Name (2-methylpropan-2-yl)oxybenzol
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl phenyl ether
Dichte 0.924
Siedepunkt 184°C
Brechungsindex 1.4885
Menge 1 g
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%