Learn More
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479523 250 mL 250 Milliliter
11469523 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12378.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
tert-Butylbenzene is an useful intermediate for manufacturing agrochemicals and pharmaceuticals. tert-Butyl Toluene is used as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylbenzol ist ein nützliches Zwischenprodukt für die Herstellung von Agrochemikalien und Pharmazeutika. Tert-Butyltoluol wird als Lösungsmittel für Harze verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser (0.03 g/100 ml bei 20 °C) .
Hinweise
Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-06-6
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.222
MDL-Nummer MFCD00008816
InChI-Schlüssel YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC-Name tert-Butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylbenzene
Schmelzpunkt -58°C
Dichte 0.867
Siedepunkt 168°C to 169°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.492
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2709
Beilstein 1421537
Merck Index 14,1551
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water(0.03g/100 mL at 20°C) .
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylbenzene