Learn More
Tert-Butyldimethylsilyl-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012760
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
69739-34-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000405
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
123564
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
69739-34-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000405
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
123564
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 36°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Brechungsindex 1.3850 to 1.388
Menge 5 mL
Fieser 10,63; 11,90; 12,86; 13,50; 17,55
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 264.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.