Learn More
tert-Butylhydrochinon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409486
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409486 500 g 500 Gramm
15453187 1000 g 1000 Gramm
11419486 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19206.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
TBHQ wurde zur Untersuchung der Inaktivierung von barotoleranten Stämmen von Listeria monocytogenes und Escherichia coli verwendet. Umweltfreundliche Elektrodenmaterialien für Superkondensatoren wurden durch die Beschichtung der Oberfläche von Graphen-Nanosheets mit TBHQ erreicht. TBHQ wird häufig als Konservierungsmittel für Lebensmittel verwendet. Hemmt die oxidative Ranzigkeit in gefrorenen gekochten Fischflocken durch tert-Butylhydrochinon. Die Aktivierung des nukleären Faktor E2-bezogenen Faktors 2-abhängigen Antioxidans-Response-Elements erfolgt durch tert-Butylhydrochinone, das bevorzugt in Astrozyt-Zuständen auftritt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (10 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1948-33-0
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00002344
InChI-Schlüssel BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC-Name 2-tert-Butylbenzol-1,4-Diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydroquinone
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 295°C
Flammpunkt 171°C (339°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 637923
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(10g/L).
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylhydroquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylhydroquinone