Learn More
Bunzl Healthcare™ Terumo™ Spritze mit exzentrischem Luer-Ansatz
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine überragende thermische und chemische Beständigkeit. Bunzl™ Terumo™ Spritzen mit exzentrischem Luer-Anschluss haben ein einzigartiges Kegeldesign, das das Durchdringen der Haut erleichtert und Traumen minimiert.
Marke: Bunzl Healthcare™ TUSS-20ES1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.67860kg
Beschreibung
- Zylinder und Kolben aus klarem Polypropylen, doppelter Kontaktring
- Der integrierte Kolbenstopp verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen
- Steril, latexfrei
- Auffällige, präzise Skalierung
- Entspricht ISO 7886 (DIS 7886)
- Einzeln in manipulationssicheren Aufreißverpackungen verpackt
- Ohne Nadeln
- Für Gase oder Flüssigkeiten
- Exzentrisches Luer-Lock
Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
Spezifikation
ISO 7886 (DIS 7886) | |
Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten | |
Ja | |
50 Packungen | |
Luer-Lock-Anschluss, exzentrisch | |
Steril |
Polypropylene | |
Spritze mit exzentrischem Luer-Slip-Anschluss | |
1 mL | |
20 ml | |
Ja |