Learn More
TES, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424379
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15424379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61889.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
TES, 0.2 M-Pufferlösung, ist ein geeigneter Puffer für das epidermale Zellwachstum bei pH 7.4 bis 7.9 und ist auch für die Untersuchung der Oxidation von Succinat nützlich. Es wird auch in biologischen Anwendungen häufig als Puffer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (350 g/l) bei 20 °C und Methanol (sehr schwache Trübung).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70331-82-7
Summenformel C6H14NNaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 251.23
MDL-Nummer MFCD00065482
InChI-Schlüssel GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702152
SMILES [Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TES buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 8.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (350g/L) at 20°C,and methanol(very faint turbidity).
IUPAC-Name Natrium;2-[[1,3-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Propan-2-yl]Amino]Ethansulfonat