Learn More
Thermo Scientific Chemicals TES, 99 %, für Biochemie
Artikelnummer. 10358200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10358200 25 g Glasflasche 25 Gramm
10147753 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10358200 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 207510250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-44-8
Summenformel C6H15NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 229.247
MDL-Nummer MFCD00007532
InChI-Schlüssel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-ethanesulfonic acid
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonsäure
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Extinktion (0.1M aq. soln.), (0.1M aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material TES
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Namenshinweis For biochemistry
Schmelzpunkt 223.0°C to 225.0°C
Farbe Weiß
pH 4 to 8 (0.1M soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 9319
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 229.25
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie