Learn More
Melford TES Free Acid
Artikelnummer. 30018842
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30018842 100 g 100 Gramm
30018843 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 30018842
Marke: Melford T31022100.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Substance Name: 2-Tris(hydroxymethyl)-methyl-2-amino 1-ethanesulfonic acid
CAS Number: 7365-44-8
Molecular Formula: C6H15NO6S
Molecular Weight: 229.25 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TES, Free Acid
CAS 7365-44-8
Menge 100 g
Summenformel C6H15NO6S