Learn More
Melford TES freie Säure
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Substanzname: 2-Tris(hydroxymethyl)-methyl-2-amino-1-ethansulfonsäure
CAS-Nummer: 7365-44-8
Molekularformel: C 6 H 15 NO 6 S
Molekulargewicht: 229,25 g/mol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TES, Free Acid |
| CAS | 7365-44-8 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C6H15NO6S |