Learn More
TES (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10387023
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10387023 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10387023
Marke: Fisher BioReagents BP309100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 6.8 bis 8.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TES
CAS 7365-44-8
Schmelzpunkt 223°C
Farbe Weiß
Hinweise zur Zersetzung >220°C
pH 4.0 to 4.8
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Identifizierung Pass Test
Summenformel C6H15NO6S
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 9319
Dampfdruck Negligible
Synonym N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic Acid
InChI-Schlüssel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 229.247
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
Formelmasse 229.25
Reinheit (%) ≥98%