Learn More
STEMCELL Technologies TeSR™-E5
Artikelnummer. 15887035
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15887035
Marke: STEMCELL Technologies 05916
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Defined, serum-free, xeno-free medium for pluripotent stem cells
  • TeSR™-E5 is a defined, serum- and xeno-free medium that is based on the formulation of TeSR™-E8™, but does not contain transforming growth factor β (TGF-β), basic fibroblast growth factor (bFGF) or insulin
  • It may be used as a basal medium for differentiation of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells, or other applications where removal of the above cytokines and insulin is desirable
Spezifikation
Zelltyp Pluripotent Stem Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, Characterization, Differentiation
Menge 1 Kit
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.