Learn More
STEMCELL Technologies TeSR™-E7™ Medium for Reprogramming (2-Component)
Artikelnummer. 17188301
Encompass
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 17188301
Marke: STEMCELL Technologies 05914
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Feeder-free and animal component-free reprogramming medium for human iPS cell induction
  • TeSR™-E7™ (2-Component) is an animal component-free and defined reprogramming culture medium optimized for the generation of human iPS cells without the use of feeders
  • It is based on the E7 formulation published by the laboratory of Dr
  • James Thomson (University of Wisconsin-Madison)
Spezifikation
Zelltyp Pluripotent Stem Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, Reprogramming
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.