Learn More
Fritsch™ Analysesieb
Fritsch™ Testsieb mit Rahmen und Netz aus Edelstahl.
Marke: Fritsch™ 30.4100.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Siebschüttlern
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
200 mm | |
Analysesieb | |
50 mm |
Edelstahl | |
335 μm | |
ISO 3310-1 |