missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Analysesieb

Fritsch™ Testsieb mit Rahmen und Netz aus Edelstahl.

Marke:  Fritsch™ 30.3200.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36900kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10441971

  • 224.72 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Verwendung mit Siebschüttlern
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl
200 mm
Analysesieb
50 mm
Edelstahl
1 mm
ISO 3310-1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote