Learn More
TET1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
235.00 € - 307.65 €
Spezifikation
| Antigen | TET1 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18670042
|
Novus Biologicals
NBP2-97605-100ul |
100 μg |
326.00 € 307.65 € / 100 Mikroliter Sparen 18.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18692722
|
Novus Biologicals
NBP2-97605-50ul |
50 μg |
235.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TET1 Polyclonal antibody specifically detects TET1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpezifikation
| TET1 | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Epigenetics, Neuroscience | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 80312 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TET1 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |