Learn More
Tetra-n-Butoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043861
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11352036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03141.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4766-57-8 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields and also in the alkylation and alkoxylation of silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffindustrie sowie in der Alkylierung und Alkoxylierung von Silan verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4766-57-8
Summenformel C16H36O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 320.545
MDL-Nummer MFCD00009432
InChI-Schlüssel UQMOLLPKNHFRAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutyl orthosilicate, tetrabutoxysilane, tetra-n-butoxysilane, silane, tetrabutoxy, silicon tetrabutoxide, butyl silicate buo 4si, silicic acid h4sio4 , tetrabutyl ester, butyl silicate c4h9o 4si, butyl silicate, tetrabutyl orthosilice
PubChem CID 78500
IUPAC-Name Tetrabutylsilikat
SMILES CCCCO[Si](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Siedepunkt 277°C
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butoxysilane
Schmelzpunkt <-80°C
Menge 25 g
Beilstein 1709274
Flammpunkt 135°C (275°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 320.55
Reinheit (%) 97%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.413
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.899