missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, LiChropur™, EMD-Millipore
Marke: Supelco 1183120025
| Menge | 5g |
|---|---|
| Verpackung | Glass |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| LiChropur Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate | |
| 650kg/m3 | |
| C16H37NO4S | |
| tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs | |
| CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OS(=O)(=O)[O-] | |
| 339.535 | |
| 339.54 |
| 32503-27-8 | |
| Glass | |
| 5g | |
| SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M | |
| hydrogen sulfate;tetrabutylazanium | |
| 94433 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?