Learn More
Tetraamminpalladium(II)-bromid, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Pd 31.3 % min., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339427
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11339427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041021.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 44463-62-9
Summenformel Br2H12N4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 334.352
MDL-Nummer MFCD00797352
InChI-Schlüssel BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
PubChem CID 16213236
IUPAC-Name Ammoniak;palladiumdibromid
SMILES N.N.N.N.Br[Pd]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraamminepalladium(II) bromide
Schmelzpunkt >150°C (dec.)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 334.34
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 31,3% min