Learn More
Tetrabenazine-d6, MedChemExpress
Beschreibung
Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrabenazine-d6 |
| CAS | 1392826-25-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Physikalische Form | Solid |
| Summenformel | C19H21D6NO3 |
| Farbe | Off-White |
| Synonym | Ro 1-9569-d6 |
| SMILES | O=C1[C@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3[C@@]2([H])C1 |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.46 |
| Show More |