Learn More
Tetrabromcatechol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11300174 5 g 5 Gramm
11310174 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300174 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00690.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 488-47-1 | C6H2Br4O2 | 425.70 g/mol
Tetrabromocatechol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabromocatechol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 488-47-1
Summenformel C6H2Br4O2
Molekulargewicht (g/mol) 425.70
MDL-Nummer MFCD00002189
InChI-Schlüssel OAUWOBSDSJNJQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromocatechol, tetrabromopyrocatechol, pyrocatechol, tetrabromo, 1,2-benzenediol, 3,4,5,6-tetrabromo, 3,4,5,6-tetrabromocatechol, unii-n642cph23m, 1, 3,4,5,6-tetrabromo, 4-06-00-05624 beilstein handbook reference
PubChem CID 61127
IUPAC-Name tetrabromobenzene-1,2-diol
SMILES OC1=C(O)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromocatechol
Schmelzpunkt 189°C to 193°C
Menge 5 g
Beilstein 2051548
Löslichkeitsinformationen It is partly miscible with water.
Formelmasse 425.7
Reinheit (%) 96%