Learn More
Tetrabutylammonium-Hydroxid, 1 M Lösung in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 212918000
Weitere Details : CAS : 2052-49-5 Netto-Gewicht : 0.66400kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
PhasentransferkatalysatorSpezifikation
Tetrabutylammonium hydroxide | |
2052-49-5,67-56-1 | |
-98.0°C | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
0.9100g/mL | |
Solubility in water: soluble. | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.46 | |
1.3775 | |
800 mL |
1M Solutionin Methanol | |
65.0°C | |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
Tetrabutylazanium;hydroxid | |
2723671 | |
Kunststoffflasche | |
0.91 | |
12°C |
Sicherheit und Handhabung
- Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only