Learn More
Tetrachlorhydrochinon, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11449064 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11449064 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11449064 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0521865101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Summenformel C6H2Cl4O2
Menge 100 g
Synonym tetrachlorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrachlorohydroquinone, dihydro-p-chloranil, tetrachloro-p-benzohydroquinone, tetrachlorobenzoquinol, nordrosophilin a, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzenediol, perchlorohydroquinone, hydroquinone, tetrachloro, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro
InChI-Schlüssel STOSPPMGXZPHKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl)O
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrachlorbenzol-1,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 247.88
PubChem CID 66603
ChEBI CHEBI:17042
Formelmasse 247.89