Learn More
Tetrachlorphthalsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023641
67.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
117-08-8
C8Cl4O3
285.885
MFCD00005920
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
8326
CHEBI:59097
4,5,6,7-Tetrachlor-2-benzofuran-1,3-dione
C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
117-08-8
C8Cl4O3
285.885
MFCD00005920
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
8326
CHEBI:59097
4,5,6,7-Tetrachlor-2-benzofuran-1,3-dione
C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Protection of amines as their tetrachlorophthalimide derivatives, by reaction with the anhydride in the presence of triethylamine, has been found to be useful in oligosaccharide chemistry. The group is stable to a wide range of reagents but can be selectively cleaved with ethylenediamine at lower temperatures than for the parent phthalimide derivatives; in particular, carboxylic esters are not cleaved under these conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Schutz von Aminen als Tetrachlorophthalimidderivate durch Reaktion mit dem Anhydrid in Gegenwart von Triethylamin hat sich in der Oligosaccharidchemie als geeignet erwiesen. Die Gruppe ist stabil gegenüber einer Vielzahl von Reagenzien, kann aber selektiv mit Ethylendiamin bei niedrigeren Temperaturen gespalten werden als die Ausgangsphthalimidderivaten; insbesondere werden Carbonsäureester unter diesen Bedingungen nicht gespalten.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrachlorophthalic anhydride
Schmelzpunkt 254°C to 258°C
Siedepunkt 349°C to 354°C
Flammpunkt 362°C (683°F)
Geruch Weak
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 211560
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes slowly in water.
Formelmasse 285.9
Reinheit (%) 98%