Learn More
MedChemExpress Tetracosactide
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.04% |
| CAS | 16960-16-0 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 2933.44 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (34.09 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Tetracosactrin |