Learn More
Tetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482189
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482189 1 g 1 Gramm
16460948 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482189 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0474
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tetracycline (hydrochloride) is a broad-spectrum antibiotic, exhibiting activity against a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria.
Tetracycline (hydrochloride) is a broad-spectrum antibiotic, exhibiting activity against a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracycline hydrochloride
Physikalische Form Powder
CAS 64-75-5
Farbe Yellow
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25ClN2O8
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (129.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C(C(C(N)=O)=C2O)=O)[C@@]([C@@H]2N(C)C)([H])C[C@@]([C@](O)(C3=CC=C4)C)([H])C(C(C3=C4O)=O)=C1O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 480.9
Formelmasse 480.9
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research