Learn More
Tetraethylammoniumperchlorat, wässrige 0.2-M-Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 379805000
Weitere Details : CAS : 2567-83-1 Netto-Gewicht : 0.50080kg Transport : UN number : 3139 Chem class : 5.1 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10350634
  • 83.20 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
Spezifikation
Spezifikation
Tetraethylammonium perchlorate
1.0016g/mL
C8H20ClNO4
500 mL
tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
[O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
229.70
229.7
2567-83-1,7732-18-5
Kunststoffflasche
MFCD00041977
1.0016
WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
tetraethylazanium perchlorate
2734932
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation