Learn More
Tetraethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Zwischenprodukt von OLED und Pharmazeutika, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 153°C to 155°C |
| Chemischer Name oder Material | Tetraethylsilane |
| Schmelzpunkt | -82°C |
| Menge | 100 g |
| Flammpunkt | 26°C (78°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.426 |
| Dichte | 0.767 |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1732768 |
| Mehr anzeigen |