Learn More
Tetrafluoroborsäure, ca. 50 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrafluoroborsäure wird in Verbindung mit verschiedenen Reinigungsmethoden und zur Behandlung der Oberfläche von Substraten verwendet. Es wird auch als Tracer in der Nuklearmedizin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Säuren.
Tetrafluoroborsäure wird in Verbindung mit verschiedenen Reinigungsmethoden und zur Behandlung der Oberfläche von Substraten verwendet. Es wird auch als Tracer in der Nuklearmedizin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Säuren.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Tetrafluoroboric acid |
Siedepunkt | 130 °C (Zersetzung) |
Konzentration | ≈50% w/w wässrige Lösung |
Dichte | 1,4 |
Geruch | Stechend |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 87.81 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≈50% w/w wässrige Lösung |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: fluoroboric acid, boric acid