Learn More
Tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10036062
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
14774-37-9
C6H12O2
116.16
MFCD00457804
YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
2773573
OCC1CCOCC1
14774-37-9
C6H12O2
116.16
MFCD00457804
YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
2773573
OCC1CCOCC1
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name Oxan-4-ylmethanol
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%