Learn More
Tetrahydrofuran, 99 %, mit 250-350 ppm BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046148
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
Oxolan
C1CCOC1
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
Oxolan
C1CCOC1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetrahydrofuran wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von Grignard-Reagenzien, pharmazeutischen Steroiden und metallorganischen Reagenzien verwendet. Es wird für HPLC-, Spektrophotometrie- und Umwelttests verwendet. Kommt als Harzlösungsmittel in Flexodruckfarben für die Beschichtungsabscheidung von Kunststoffen für Audio- und Videobänder zum Einsatz. Wird in PVC- und CPVC-Rohrzementen, Polyurethanbeschichtungen und in PVC-Foliengussteilen eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Leicht entzündlich. Oxidiert leicht an der Luft und bildet dabei instabile Peroxide. THF besitzt eine hohe Flüchtigkeit und einen extrem niedrigen Gefrierpunkt. Behälter bis zum Gebrauch dicht verschlossen und versiegelt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108°C
Namenshinweis stabilized with 250 to 350ppm BHT
Dichte 0.889
Siedepunkt 66°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.407
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phneol, tetrahydrofuran