missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydrofuran, ACS Reagenz, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ≥99.0 % Honeywell Riedel-de Hëan™

Catalog Number p-7111961
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
Oxolan
C1CCOC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
Oxolan
C1CCOC1

ACS-Reagenz, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ≥ 99.0 %

ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG

  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ≥99.0 %
CAS Max. % <100.0000%
Strukturformel C4H8O
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz
Dichte 0.889 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 65 °C
Menge 1 l
Flammpunkt −21 °C
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'