Learn More
Tetrahydrofuran, wasserfrei, ≥99.8 %, nicht stab., verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran |
Schmelzpunkt | °C to 108°C |
Namenshinweis | Anhydrous, UnStabilized |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.889 g/cm3 at 20°C |
Siedepunkt | 66°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -17°C (1°F) |
Geruch | Ether-like |
Verpackung | Wiederverschließbare ChemSeal™ Flasche unter Argon |