Learn More
Tetrahydropalmatine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494807
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494807 50 mg -
16408948 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494807 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0300
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tetrahydropalmatine possesses analgesic effects. Tetrahydropalmatine acts through inhibition of amygdaloid release of dopamine to inhibit an epileptic attack in rats.
Tetrahydropalmatine possesses analgesic effects. Tetrahydropalmatine acts through inhibition of amygdaloid release of dopamine to inhibit an epileptic attack in rats.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropalmatine
CAS 2934-97-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25NO4
Menge 50 mg
Synonym DL-Tetrahydropalmatine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.67 mg/mL (18.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C3C2)=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 355.43
Formelmasse 355.43
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration