Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)Palladium(0), 99, 8 % (Metallbasis), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305799 0.5 g 0.50 Gramm
11376058 2 g 2 Gramm
11386058 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010548.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hydrosilierung, Isomerisierung, Carbonylierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14221-01-3
Summenformel C72H60P4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 1155.59
MDL-Nummer MFCD00010012
InChI-Schlüssel NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11979704
SMILES [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
Schmelzpunkt 100°C to 105°C
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis), Pd 9% min
Menge 0.5 g
Beilstein 6704828
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
IUPAC-Name palladium;triphenylphosphan
Formelmasse 1155.57
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)