Learn More
α-Tetralon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10011620 25 g Glasflasche 25 Gramm
10284800 100 g Glasflasche 100 Gramm
10337070 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138310250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-34-0
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00001688
InChI-Schlüssel XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Tetralone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 5.0°C to 6.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.0960g/mL
Siedepunkt 127.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5675 to 1.5695
Menge 25 g
Beilstein 07, 370
Relative Dichte 1.096
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hexane
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit