Learn More
Tetramethylgermanium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11488756
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
865-52-1
C4H12Ge
132.77
MFCD00014843
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference
70079
Tetramethylgermanium
C[Ge](C)(C)C
865-52-1
C4H12Ge
132.77
MFCD00014843
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference
70079
Tetramethylgermanium
C[Ge](C)(C)C
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als CVD-Vorstufe (Chemical Vapor Deposition) für Germaniumoxid-Dünnfilme eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetramethylgermanium
Schmelzpunkt -88°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 42°C to 44°C
Flammpunkt −37°C (−35°F)
Brechungsindex 1.389
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 132.73
Reinheit (%) 98%