Learn More
Tetrandrine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479855
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16479855 250 mg 250 Milligramm
16456316 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16479855 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13764
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tetrandrine (NSC-77037; d-Tetrandrine) is a bis-benzyl-isoquinoline alkaloid, which inhibits voltage-gated Ca2+ current (ICa) and Ca2+-activated K+ current.
Tetrandrine (NSC-77037
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrandrine
CAS 518-34-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C38H42N2O6
Menge 250 mg
Synonym NSC-77037 d-Tetrandrine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (8.03 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=CC(CCN(C)[C@@]2([H])CC3=CC(O4)=C(OC)C=C3)=C2C(OC5=C(OC)C=C6C([C@]([H])(CC7=CC=C4C=C7)N(C)CC6)=C5)=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 622.75
Formelmasse 622.75
Reinheit (%) 99.49%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death