Learn More
Tetraphenylphosphinimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11390064 1 g 1 Gramm
11300074 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00496.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2325-27-1 | C24H20NP | 353.41 g/mol
Has been used as a protected form of aniline for the preparation of monoalkylanilines by alkylation and hydrolysis and as an intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde als geschützte Form von Anilin für die Herstellung von Monoalkylanilinen durch Alkylierung und Hydrolyse sowie als Zwischenprodukt für die Herstellung von Isocyanaten und Isothiocyanaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, 25 mg/ml.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2325-27-1
Summenformel C24H20NP
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
MDL-Nummer MFCD00003044
InChI-Schlüssel PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylphosphine imide, n-triphenylphosphoranylidene aniline, phenylimino triphenylphosphorane, phosphine imide, tetraphenyl, benzenamine, n-triphenylphosphoranylidene, tetraphenylphosphinimine, triphenylphosphine phenylimide, benzenamine,n-triphenylphosphoranylidene, n,1,1,1-tetraphenyl-??-phosphanimine, triphenyl phenylimino
PubChem CID 75352
IUPAC-Name triphenyl(phenylimino)-$l^{5}-phosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylphosphine imide
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (C6H5)3P=N(C6H5)
Menge 1 g
Beilstein 753032
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in chloroform 25mg/mL.
Formelmasse 353.4
Reinheit (%) 97%