Learn More
Tetraphenylphosphoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404563 25 g 25 Gramm
11494553 5 g 5 Gramm
11414563 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11539.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2065-67-0 | C24H20IP | 466.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2065-67-0
Summenformel C24H20IP
Molekulargewicht (g/mol) 466.30
MDL-Nummer MFCD00011917
InChI-Schlüssel AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium iodide, tetraphenylphosphoniumiodide, tetraphenylphosphanium iodide, acmc-1cpca
PubChem CID 2724164
IUPAC-Name tetraphenylphosphanium;iodid
SMILES [I-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylphosphonium iodide
Schmelzpunkt 345°C to 350°C
Menge 25 g
Beilstein 3922216
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 466.31
Reinheit (%) ≥98%