Learn More
Tetraxolin, TRC
Artikelnummer. 30138107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138107 500 mg 500 Milligramm
30134987 250 mg 250 Milligramm
17902505 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN756885500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100343-43-9
Summenformel C10 H8 O6
Molekulargewicht (g/mol) 224.167
Synonym 2,3-Dihydro-2,2,3,3-tetrahydroxy-1,4-naphthalenedione;2,2,3,3-Tetrahydroxynaphthalene-1,4-dione;Oksolin, Oxolin, Oxoline;
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrahydroxytetralin-1,4-Dione
SMILES OC1(O)C(=O)c2ccccc2C(=O)C1(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraxolin
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O6/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(15,16)9(7,13)14/h1-4,13-16H
Formelmasse 224.0321